Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Nylon (PA) membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
83.08 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16348377
  • 99.05€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Nylon (PA)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Specifica
Purple
Nylon
1.33 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
7.9bar
17 mm
HPLC Syringe Filter
0.2 μm
<0.029 mL
No
100