Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 12676815
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Regenerated Cellulose (RC)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Specifica
Blue
Regenerated Cellulose
3.7 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
5bar
25 mm
HPLC Syringe Filter
0.2 μm
<0.1 mL
No
100