Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
340.26 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12696825
  • 401.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Regenerated Cellulose (RC)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Specifica
Gray
Regenerated Cellulose
4.91 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
6.2bar
30 mm
HPLC Syringe Filter
0.2 μm
<0.137 mL
Yes
100