Learn More
FTM Technologies™ Protection Prefilters
For the filtration of dust and fine particles in the laboratory. FTM Technologies™ Protection Prefilters are for use with fume hoods.
50.20€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11758024
|
FTM Technologies™
PF2 |
HI8F and HI8V Fume Hood Models |
50.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protects the active charcoal filter against particles
- Prevents clogging on the filter surface