Learn More
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Magnetic beads are designed for rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants
114.69€ - 279.00€
Specifica
Capacità di legame 27mg human IgG/mL gel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11525664
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9670-56
2 x 1 mL
114.69€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10565210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9670-62
5 x 1 mL
279.00€
5mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used as a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel and can be easily screen a larger number of samples in parallel with high throughput on a robotic device.
  • Visible and dense Sepharose-based magnetic beads with protein A ligand allow easy spotting and collection of bound target protein
  • Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation
  • Can be used without detergents
  • Simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to high milliliter scale)
  • Provides high purity and yield
∽350μg purified human IgG can be obtained from each purification run
Provides robust parallel screening of antibodies with high reproducibility
Matrix: paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Ligand: native protein A
Binding capacity: 27mg human IgG/mL gel
Operating temp.: room temperature
Stability: stable
  • Small-scale purification
  • Antibody screening
  • Antibody purification
Specifica
Specifica
27mg human IgG/mL gel