Learn More
Cytiva Protein G Mag Sepharose™ Xtra
High binding capacity, 27mg human IgG/mL medium, for efficient capture of antibody with high yield and purity
121.17€ - 291.00€
Specifica
Tipo di profilo | Protein G Mag Sepharose Xtra magnetic bead |
---|---|
Capacità di legame | 27mg human IgG/mL gel |
Matrix | Paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles |
Content And Storage | 4°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | For rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11545664
|
Cytiva
28-9670-66 |
2 x 1 mL |
121.17€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11555664
|
Cytiva
28-9670-70 |
5 x 1 mL |
291.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non adherant beads
- Matrix: paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
- Ligand: Protein G
- Color: black
- Operating temperature: room temperature
- Can be used without detergents
- For small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants
- Available in 2 x 1mL and 5 x 1mL packs
Specifica
Protein G Mag Sepharose Xtra magnetic bead | |
Paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles | |
For rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants |
27mg human IgG/mL gel | |
4°C to 8°C | |
Protein G |