Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Le Eppendorf Protein LoBind Tubes sono specificamente progettate per applicazioni di proteomica o di altri campi della ricerca con proteine, dove la concentrazione di proteine tende ad essere molto bassa e il recupero del campione è di fondamentale importanza per i risultati del saggio.
Marca: Eppendorf™ 0030122216
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.59300kg
Descrizione
- Il materiale Eppendorf LoBind garantisce il massimo recupero dei campioni per migliori risultati dei saggi
- Senza rivestimento della superficie (ad es. silicone) per ridurre al minimo il rischio di interferenza con il campione
- Livello di purezza PCR clean con certificazione di qualità in lotti: privo di DNA umano, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR
- Disponibile come provetta, micropiastra e piastra Deepwell
- Precisa chiusura del coperchio per minimizzare l'evaporazione
Specifica
Gray | |
15 mL | |
200 | |
Sì | |
Conical | |
Yes |
Colorless | |
Single-use | |
Bag | |
PCR Clean | |
Screw Cap | |
Yes |