Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad ancora con asta propulsore in PTFE
Da utilizzare con guide delle aste per miscelare sostanze ad alta viscosità a velocità più basse. Le aste per agitatori ad ancora in PTFE hanno un nucleo in acciaio inox.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.- Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
- Pulizia semplice
- Nessuna contaminazione crociata
- Infrangibili
- Antigraffio
- Per temperature fino a circa 280°C
- I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
- Per la miscelazione di sostanze ad alta viscosità a velocità inferiori
Specifica
140 mm | |
Guida agitatore universale | |
650 mm (EX) | |
Da -200 a +280 °C |
12 mm | |
Miscelazione | |
1 ciascuno | |
Agitatore ad ancora con asta in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE |