Learn More
Fisherbrand™ Morsetti per giunti in PTFE
Una soluzione sicura per fissare giunti in vetro. I morsetti per giunti conici in PTFE includono una molla in acciaio incapsulata.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01400kg
Descrizione
PTFE joint clamps are chemically inert and chemically resistant. Temperature resistant, maintaining strength up to 280°C (480°F). Manufactured from pure PTFE, with totally encapsulated steel springs. They can be adjusted by hand and fit standard glass joints.Specifica
Conical | |
Morsetto per giunto in PTFE | |
Giunti in vetro smerigliato |
Confezione da 2 | |
Molla in acciaio incapsulato PTFE | |
Bianco |