Learn More
Fisherbrand™ Morsetti per giunti in PTFE
Una soluzione sicura per fissare giunti in vetro. I morsetti per giunti conici in PTFE includono una molla in acciaio incapsulata.
26.30€ - 49.39€
Specifica
Stile | Conical |
---|---|
Quantità | Confezione da 2 |
Tipo | Morsetto per giunto in PTFE |
Materiale | Molla in acciaio incapsulato in PTFE |
Colore | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11593292
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro smerigliato |
26.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16226041
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro smerigliato |
49.39€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16276041
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro standard, dimensione 45 |
36.96€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11503302
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro smerigliato |
30.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16206041
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro smerigliato |
48.69€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16266031
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro standard, dimensione 12 |
47.07€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16246031
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro standard, dimensione 10 |
47.07€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16286031
|
Fisherbrand™
|
Giunti in vetro smerigliato |
44.74€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Morsetti per giunti in PTFE chimicamente inerti e resistenti. Resistenti alle alte temperature, mantengono la forza di serraggio fino a 280 °C (480 °F). In PTFE puro, con molle in acciaio totalmente rivestite. Regolabili a mano, compatibili con i giunti in vetro standard.Specifica
Conical | |
Morsetto per giunto in PTFE | |
Bianco |
Confezione da 2 | |
Molla in acciaio incapsulato in PTFE |