Learn More
Fisherbrand™ Morsetti per giunti in PTFE
Una soluzione sicura per fissare giunti in vetro. I morsetti per giunti conici in PTFE includono una molla in acciaio incapsulata.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25600kg
Descrizione
I morsetti in PTFE sono chimicamente inerti e resistenti. Resistente alle temperature, mantenendo inalterata la resistenza fino a 280°C (480°F). Realizzato in PTFE puro, con molle in acciaio completamente incapsulato. Regolabili manualmente e adatti a giunti in vetro standard.Specifica
Conical | |
Morsetto per giunto in PTFE | |
Giunti in vetro standard, dimensione 10 |
Confezione da 2 | |
Molla in acciaio incapsulato in PTFE | |
Bianco |