Learn More
Bohlender™ Ancoretta magnetica cilindrica in PTFE
Use this magnetic stirring bar for stirring and mixing in liquid media, over a broad temperature range and with virtually any chemical agent. Bohlender™ BOLA™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bars offer excellent centering and smooth running characteristics.
Marca:  Bohlender™ C350-28
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10247594
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Cylindrical magnetic stirring bars
  • PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5)
  • Standard magnetic stirring bar
  • Use in open and closed systems and under pressure or vacuum
  • Temperature resistance: -200 to +250°C
  • Universal chemical resistance
Specifica
Specifica
Alnico 5 magnetic core
PTFE
Magnetic Stir Bar
PTFE
50 mm
7 mm
Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics
1/Pk.
FDA Certified
Cylinder
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote