Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
Marca:  Bohlender™ D516-26
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10129361
  • 50.99€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
GL-Screw-in Thread Tube Fittings
4.0 mm
-200°C
18 GL x 1/8 in. NPT
250°C
FDA Conform
PTFE
1 Each
10 bar