Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
Marca:  Bohlender™ D517-50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10291292
  • 34.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
GL-Screw-in Thread Tube Fittings
Autoclavable
PTFE
1 Each
10 bar
FDA
12.0 mm
-200°C
GL 25 x 1/2 in. G
250°C