Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
Marca:  Bohlender™ D517-08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10618712
  • 43.83€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
GL-Screw-in Thread Tube Fittings
Autoclavable
PTFE
1 Each
10 bar
FDA
4.0 mm
-200°C
GL 14 x 1/8 in. G
250°C