Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
Marca:  Bohlender™ D517-32
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10699082
  • 69.48€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
GL-Screw-in Thread Tube Fittings
Autoclavable
PTFE
1 Each
10 bar
FDA
6.6 mm
-200°C
GL 18 x 1/4 in. G
250°C