Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
Marca:  Bohlender™ D517-74
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10782763
  • 59.78€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
FDA
18.0 mm
-20°C
GL 32 x 1 in. G
250°C
Autoclavable
PTFE
1 Each
10 bar