missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ PTFE Potter Pestles

Marca:  GPE Scientific™ 20303

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11721583

  • 43.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

15 mL
15mm
PTFE
Yes
Potter Pestle
120mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali