missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ PTFE Potter Pestles
41.55€ - 47.50€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11741503
|
GPE Scientific™
20301 |
5 mL |
41.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11721583
|
GPE Scientific™
20303 |
15 mL |
43.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11711593
|
GPE Scientific™
20305 |
55 mL |
47.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Yes | |
Potter Pestle | |
PTFE |