Learn More
GPE Scientific™ PTFE Potter Pestles
Marca: GPE Scientific™ 20301
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Specifica
5 mL | |
10mm | |
PTFE |
Yes | |
Potter Pestle | |
95mm |
Marca: GPE Scientific™ 20301
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
5 mL | |
10mm | |
PTFE |
Yes | |
Potter Pestle | |
95mm |