Learn More
Fisherbrand™ PTFE Spatulas
Fisherbrand™ PTFE Spatulas are 5 mm thick.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15669850
  • 9.31€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
  • 5 mm Thick
Specifica
Specifica
1 Ea.
120 x 12 mm
120 mm
Fisherbrand™ PTFE Spatulas
PTFE