Learn More
Bohlender™ Sonda per temperatura compatta in PTFE Lemo
Measure the temperature of aggressive liquids with these probes. Bohlender™ BOLA™ PTFE Temperature Probe Lemo™ Compacts feature universal chemical resistance and are ideal for use with built-in measurement cables.
Marca:  Bohlender™ P1730-23
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10196412
  • 570.28€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Un sensore di misurazione PT 100 in un tubo di acciaio inox incapsulato in PTFE (1.4571)
  • DE sonda di temperatura: 8 mm, DE puntale: 6 mm, DE anello colletto: 12 mm
  • Collegamento per accoppiamento (tipo Lemo, formato presa 1, sistema a 4 fili) fissato direttamente all'estremità della sonda
Specifica
Specifica
470 mm
Sonda a termocoppia compatta Lemo
-50°C
470 mm
250°C
Da -50 a 250 °C