Learn More
Wheaton™ PTFE Tip/Stainless Steel shaft Pestle
Marca:  Wheaton™ 358031
160.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90720kg
Codice prodotto. 10210762
  • 169.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 28-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Yes
5mL
Pestle
For use with the Potter-Elvehjem 5mL Tissue Grinder
6.35mm
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
For use in preparation of tissue homogenates and other similar applications
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip