Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp are inert and non-contaminating
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01270kg
Codice prodotto. 16286021
  • 11.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Specifica
PTFE
150 mm
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
1 Ea.