Learn More
Fisherbrand™ Guida agitatore universale in PTFE (V7)
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro, metallo e PTFE. La guida per agitatore universale presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20160kg
Codice prodotto. 10678512
  • 263.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. The universal stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
For use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. Unique design features include permanently loaded composite PTFE/PEEK seal and a specifically fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
  • High-level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
  • No shedding
  • Self-releasing joint ring
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Specifica
Specifica
3/8 in.
10 mm
Allineamento dell'asta durante la miscelazione
1 ciascuno
Guida agitatore universale in PTFE
45 mm
Agitatori ad asta in PTFE, vetro e metallo
96 mm
Cono 24/29B