Learn More
Bohlender™ PTFE Watch Dishes
Excellent for use in applications such as blends or covering vessels.
8.06€ - 9.91€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Descrizione | Universal chemical resistance |
Materiale | PTFE |
Forma | Convex |
Tipo | Watch Glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10134631
|
Bohlender™
A200-01 |
50 mm |
8.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10185691
|
Bohlender™
A200-02 |
75 mm |
9.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Convex shape
- Universal chemical resistance
- Providing temperature resistance from −200° to +250°C
- FDA conformity
Specifica
FDA | |
PTFE | |
Watch Glass | |
-200°C to +250°C |
Universal chemical resistance | |
Convex | |
Blend, Covering Vessel | |
8 mm |