Learn More
BRAND™ Pump Head
Pump Head is suitable for use with a glass reservoir bottle and compact automatic burette.
48.00€ - 61.60€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 185 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass Reservoir Bottle, Compact Automatic Burette |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10319594
|
BRAND™
23875 |
Clear |
48.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10748995
|
BRAND™
23876 |
Amber |
61.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- NS 29/32
- Fitting length 185 mm
- Nozzle outer diameter of 7 mm
Specifica
7 mm | |
Glass Reservoir Bottle, Compact Automatic Burette | |
NS 29/32 |
185 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Pump Head |