Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0.2 mL, 96-well PCR Plates for Real Time Thermocyclers
These 96-well PCR plates are suitable for real time thermocyclers.
Marca:  Labcon™ 3967-520-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25850kg
Codice prodotto. 17527956
  • 71.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Opaque white
  • Freezable to -80°C
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Real Time Thermocycler
0.2 mL
Non-sterile
10/Pk.
77.7 mm
White
Polypropylene
96
100/Cs.
10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.