Learn More
Kartell™ Vassoio per pipette in PVC
Per pipette con lunghezze e diametri diversi. Il vassoio per pipette Kartell™ è realizzato in PVC per garantire resistenza e durata.
Marca:  Kartell™ 0025200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10757541
  • 37.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Trays can be used as workstation or drawer organizer for pipets
  • Work station model has vertical and horizontal slots for individual placement of pipets
    • Longitudinal: 7 pipets with overall stem diameter not exceeding 20mm
    • Lateral: 16 pipets with stem diameter not exceeding 10mm
  • Drawer model has 4 compartments
    • Holds approximately 30 pipets
    • Accommodates pipets of 1, 2, 5 and 10mL capacities
Specifica
Specifica
10 mL
White
PVC
426 mm
1/Pk.
300 x 426 x 30 mm
300 mm
Pipette Tray
Drawer
Rectangular