Learn More
Kartell™ Vassoio per pipette in PVC
Per pipette con lunghezze e diametri diversi. Il vassoio per pipette Kartell™ è realizzato in PVC per garantire resistenza e durata.
Marca: Kartell™ 0099600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.28000kg
Descrizione
- Trays can be used as workstation or drawer organizer for pipets
- Work station model has vertical and horizontal slots for individual placement of pipets
- Longitudinal: 7 pipets with overall stem diameter not exceeding 20mm
- Lateral: 16 pipets with stem diameter not exceeding 10mm
- Drawer model has 4 compartments
- Holds approximately 30 pipets
- Accommodates pipets of 1, 2, 5 and 10mL capacities
Specifica
10 mL | |
Bianco | |
PVC | |
283 mm | |
1/Pk. |
216 x 283 x 40 mm | |
216 mm | |
Vassoio pipette | |
Cassetto | |
Rectangular |