Learn More
Buerkle™ PVC Standard Bung
Laboratory standard bung made of PVC with good chemical resistance against acids and alkalis.
Marca:  Buerkle™ 9763-1924
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 17250644
  • 3.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the “List of Chemical Resistance“!
Descrizione
Descrizione
  • PVC, soft, red
Specifica
Specifica
PVC
19 mm
25 mm
24 mm