Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
31.59€ - 36.25€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10797701
|
Lenz Laborglasintrumente
05630010 |
5 mL |
31.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10315691
|
Lenz Laborglasintrumente
05630013 |
10 mL |
36.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
- Unadjusted, stopper NS 10/19
- With capillary, stopper top ground and polished
- Imprint of nominal capacity at the bottom
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |