Learn More
Imbuto filtrante Buchner in vetro Pyrex™, diametro 120 mm
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass. Pyrex™ 120mm Diameter Glass Büchner Filter Funnel with integral sintered glass disc is highly resistant to most corrosive reagents and eliminates the need for filter papers.
Marca:  Pyrex 3720/02M
348.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Codice prodotto. 12683222
  • 367.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
  • Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • For convenient filtration of solutions
    - No filter papers required
    - Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Choice of disc diameters and porosities
Specifica
Specifica
1000 mL
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Per la filtrazione delle soluzioni in assoluta semplicità
Disco in vetro sinterizzato per piastra filtrante integrata
1
Imbuto per filtrazione Buchner
19 mm
290 mm
120 mm
120 mm
da 100 a 160 μm