Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato ambrato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ ambrate per agevolare l’utilizzo con soluzioni fotosensibili. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme a ISO 1042 e DIN 12664, con certificato di conformità 'H'. Con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Ciascuna fiasca è incisa al laser con numero di serie, codice di lotto e data di produzione.
97.55€ - 262.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified |
---|---|
Materiale chiusura | Polyethylene |
Colore | Amber |
Descrizione | White enamel inscriptions |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11353654
|
Pyrex
3152/20A |
1000 mL | 24/29 | 300 mm | ±0.3 mL |
179.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11313654
|
Pyrex
3152/12A |
100 mL | 14/23 | 170 mm | ±0.08 ml |
177.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11383644
|
Pyrex
3152/06A |
10 mL | 10/19 | 90 mm | ±0.02 mL |
262.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10681151
|
Pyrex
3152/22A |
2000 mL | 29/32 | 370 mm | ±0.5 mL |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11323654
|
Pyrex
3152/14A |
200 mL | 14/23 | 210 mm | ±0.1 ml |
239.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11333654
|
Pyrex
3152/16A |
250 mL | 14/23 | 220 mm | ±0.12 mL |
97.55€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11393644
|
Pyrex
3152/08A |
25 mL | 10/19 | 110 mm | ±0.03 mL |
171.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11343654
|
Pyrex
3152/18A |
500 mL | 19/16 | 260 mm | ±0.2 mL |
122.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11373644
|
Pyrex
3152/04A |
5 mL | 10/19 | 70 mm | ±0.02 mL |
197.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11303654
|
Pyrex
3152/10A |
50 mL | 12/2 | 140 mm | ±0.05 mL |
153.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is conformity 'H' certified. Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP.) Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture.
- Conforme a ISO 1042 e DIN 12664
- Calibrata alla tolleranza richiesta dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP), più ristretta rispetto a quella degli standard ISO/DIN
- Prodotta con vetro borosilicato con un rivestimento in ambra sulle superfici esterne per agevolare l’utilizzo con soluzioni sensibili alla luce
- Ciascuna fiasca è incisa al laser con codice di lotto numerico di serie individuale e data di produzione
- Conformità 'H' certificata
- Certificato di lotto disponibile online per il download
Specifica
ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified | |
Amber | |
Borosilicate Glass | |
A |
Polyethylene | |
White enamel inscriptions | |
Yes |