Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit Pyrex™
Per la crescita delle colture e la conservazione di reagenti di laboratorio in fiasche di Erlenmyer. La fiasca di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™ con imboccatura in vetro smerigliato QuickFit™ è robusta ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni.
Marca:  Pyrex 1132/14
262.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.22000kg
Codice prodotto. 12453431
  • 310.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Grow cultures and store other laboratory reagents in Glass Erlenmeyer flasks. The Pyrex™ borosilicate glass Erlenmeyer flask with QuickFit™ glass socket is sturdy and comes in a variety of sizes.
  • Complies to ISO 4797
  • Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit™ ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
Specifica
Specifica
DIN 12387
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
128 mm
24/29
Yes
250 mL
Conico
85 mm