Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit Pyrex™
Per la crescita delle colture e la conservazione di reagenti di laboratorio in fiasche di Erlenmyer. La fiasca di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™ con imboccatura in vetro smerigliato QuickFit™ è robusta ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni.
Marca: Pyrex 1132/26
108.77 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.08000kg
Descrizione
Grow cultures and store other laboratory reagents in Glass Erlenmeyer flasks. The Pyrex™ borosilicate glass Erlenmeyer flask with QuickFit™ glass socket is sturdy and comes in a variety of sizes.
- Complies to ISO 4797
- Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
- Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit™ ground glass socket
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
Specifica
DIN 12387 | |
Borosilicate Glass, Borosilicate Glass | |
208 mm | |
29/32 | |
Yes |
1000 mL | |
Yes | |
Conical | |
Yes | |
131 mm |