Learn More
Provette per colture cellulari in vetro borosilicato Pyrex™
Pyrex™ Borosilicate glass filter tubes are perfect for applications with Pyrex™ short stem funnels.
Marca:  Pyrex 2110/08M
126.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41000kg
Codice prodotto. 11317934
  • 133.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pyrex™ Borosilicate glass filter tubes are perfect for applications with Pyrex™ short stem funnels.
  • For small scale filtrations
  • Ideal for use with Pyrex™ short stem funnels
Specifica
Specifica
22mm
Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Tube Filter
6 mm
Per filtrazioni su scala ridotta