Learn More
Provette per colture cellulari in vetro borosilicato Pyrex™
Pyrex™ Borosilicate glass filter tubes are perfect for applications with Pyrex™ short stem funnels.
133.00€ - 850.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo | 6 mm |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Per filtrazioni su scala ridotta |
Product Type | Tube Filter |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11317934
|
Pyrex
2110/08M |
22mm |
133.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15547690
|
Pyrex
2110/06M |
15mm |
850.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Pyrex™ Borosilicate glass filter tubes are perfect for applications with Pyrex™ short stem funnels.
- For small scale filtrations
- Ideal for use with Pyrex™ short stem funnels
Specifica
6 mm | |
Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass | |
Per filtrazioni su scala ridotta | |
Tube Filter |