Learn More
Provette per colture cellulari in vetro borosilicato Pyrex™
Pyrex™ Borosilicate glass filter tubes are perfect for applications with Pyrex™ short stem funnels.
Marca:  Pyrex 2110/06M
807.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39000kg
Codice prodotto. 15547690
  • 850.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pyrex™ Borosilicate glass filter tubes are perfect for applications with Pyrex™ short stem funnels.
  • For small scale filtrations
  • Ideal for use with Pyrex™ short stem funnels
Specifica
Specifica
15mm
Pyrex Glass, Borosilicate Glass
Tube Filter
6mm
Short-stemmed funnel Pyrex™