Learn More
Matraccio per bollitura a fondo piatto in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
In vetro Pyrex™ per garantire un'elevata resistenza allo sbalzo termico. La fiasca per bollitura a fondo piatto con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme agli standard ISO 1773. Resistenza ad agenti chimici eccellente per prestazioni esenti da contaminazione. Con punto di marcatura in smalto bianco e base piatta per evitare le fuoriuscite.
Marca: Pyrex 1070/36D
159.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.35000kg
Descrizione
- Complies with ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc
- Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
Specifica
ISO 1773 | |
6000 ml | |
340 mm | |
Piatta |
57 mm | |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Stretta | |
237 mm |