Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Marca: Pyrex 1100/38D
470.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.97000kg
Descrizione
- Complies with ISO 1773
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
ISO 1773 | |
Borosilicate Glass | |
Round | |
62 |
20 L | |
515 mm | |
345 mm |