Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Spare Glass Keys
Manufactured from borosilicate glass
Marca:  Pyrex SSD102K
24.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 12454761
  • 26.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Specifica
Specifica
Spare Glass Key
1.5 mm
12.5 mm
Borosilicate Glass