Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Spare Glass Keys
Manufactured from borosilicate glass
26.15€ - 102.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15633076
|
Pyrex
SST103K |
14.5 mm | 2.5 mm |
102.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12454761
|
Pyrex
SSD102K |
12.5 mm | 1.5 mm |
26.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Replacement keys for SSD: series stopcocks
- Manufactured from borosilicate glass
- Supplied complete with key retaining device
Specifica
Spare Glass Key | |
Borosilicate Glass |