Learn More
Bottiglia serbatoio in polietilene Pyrex™ Labware
Per travasare agevolmente i liquidi in una buretta Sofnol con questo flacone a pressione. Il flacone di raccolta in polietilene da laboratorio Pyrex™ è una parte di ricambio per la buretta Sofnol classe B con azzeramento automatico e valvola a pressione
Marca:  Pyrex 3299/04
13.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08366kg
Codice prodotto. 11333544
  • 14.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polyethylene
  • Squeeze bottle
  • For use with Sofnol burette
  • Squeeze the bottle to fill the burette
  • Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burrette to zero
  • Used for liquid testing
Specifica
Specifica
500 ml
Buretta Sofnol
Polietilene
Damigiana