Learn More
Pyrex™ Rotaflo™ Right Angle Pattern Plain Side-arm
Side arms are 100mm in length
Marca: Quickfit HP6RA/7
77.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Descrizione
Side arms are 100mm in length
- Side arms are 100mm in length
Specifica
Plain Side-arm Stopcock | |
Borosilicate Glass | |
210 mm |
6.0 mm | |
10 mm | |
Borosilicate Glass |