Learn More
Imbuto in vetro con gambo corto Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore e alle sostanze chimiche. Imbuto di vetro Pyrex™ a stelo corto con angolo a vaschetta da 60°per un adattamento preciso della carta da filtro.
Marca:  Pyrex 2140/14M
110.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63900kg
Codice prodotto. 11307944
  • 116.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Short Stem Glass Funnel with 60° bowl angle provides precise fitting of filter paper.
  • With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
200mm
Pyrex Glass, Borosilicate Glass
NF B 35 032
193mm
24mm
345 mm
320 to 385mm (Filter paper size)
Short stem funnel