Learn More
Quickfit™ HP Rotaflo™ Straight Pattern Plain Side-arm
Side arms are 100mm in length
Marca: Quickfit HP3ST/5
67.78 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Side arms are 100mm in length
Specifica
Plain Side-arm Stopcock | |
Borosilicate Glass | |
210 mm |
3 mm | |
Bore: 5 mm, OD: 8 mm |