Learn More
Quickfit™ HP Rotaflo™ Straight Pattern Plain Side-arm
Side arms are 100mm in length
Marca: Quickfit HP6ST/10
386.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13000kg
Descrizione
- Side arms are 100mm in length
Specifica
Plain Side-arm Stopcock | |
Borosilicate Glass | |
210 mm |
6 mm | |
13 mm |