Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Folded, Grade 3 m/N
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Folded, Grade 3 m/N are suitable for analytical and technical purposes where medium fast filtering is desirable.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-305-320
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.64200kg
Codice prodotto. 15972990
  • 101.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and linters
  • Medium fast filtering
  • Non-sterile and bulk packed
Specifica
Specifica
65 g/m2
Cotton Linters, Refined Pulp
30 sec.
100/Pk.
320 mm
Folded
7 to 10 μm
3 m/N
0.14 mm