Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Folded, Grade 3 m/N
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Folded, Grade 3 m/N are suitable for analytical and technical purposes where medium fast filtering is desirable.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-305-110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06200kg
Codice prodotto. 15952990
  • 49.60€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and linters
  • Medium fast filtering
  • Non-sterile and bulk packed
Specifica
Specifica
65 g/m2
Cotton Linters and Refined Pulp (>95% alpha-cellulose)
3 m/N
0.14 mm
Folded
7 to 10μm
100/Pk.
110 mm